Chlorogenic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6027-25G BIB6027-1G BIB6027-5G
APOSBIB6027-25GEA 156 EUR
APOSBIB6027-25G APOSBIB6027-1G APOSBIB6027-5G
Chlorogenic acid
Chlorogenic acid
Formule: C₁₆H₁₈O₉
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003862
CAS nummer: 327-97-9