L-Dehydroascorbic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6039-1G BIB6039-5G BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA 87.6 EUR
APOSBIB6039-1G APOSBIB6039-5G APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Formule: C₆H₆O₆
Smeltpunt: 228 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00066467
CAS nummer: 490-83-5
EINECS: 207-720-6