1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIB6043-1G BIB6043-250MG BIB6043-10G
APOSBIB6043-1GEA 242 EUR
APOSBIB6043-1G APOSBIB6043-250MG APOSBIB6043-10G
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₄₀H₈₀NO₈P
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00036903
CAS nummer: 63-89-8