meso-Erythritol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 76 EUR
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Formule: C₄H₁₀O₄
Kookpunt: 329…331 °C
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00004710
CAS nummer: 149-32-6
EINECS: 205-737-3