DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6059-10G BIB6059-1G BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA 1020 EUR
APOSBIB6059-10G APOSBIB6059-1G APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formule: C₆H₁₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070528
CAS nummer: 23147-59-3