L-Homocysteine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6065-100MG BIB6065-1G BIB6065-500MG
APOSBIB6065-100MGEA 110 EUR
APOSBIB6065-100MG APOSBIB6065-1G APOSBIB6065-500MG
L-Homocysteine
L-Homocysteine
Formule: C₄H₉NO₂S
Smeltpunt: 263…265 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00151320
CAS nummer: 6027-13-0
EINECS: 227-891-0