5-Hydroxy-2-methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 22 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formule: C₉H₉NO
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00022714
CAS nummer: 13314-85-7