L(+)-Lactic acid 98.0+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 285 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Lactic acid 98.0+%
L(+)-Lactic acid
Formule: C₃H₆O₃
Smeltpunt: 53 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064266
CAS nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2