3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 36.6 EUR
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Formule: C₈H₆N₃NaO₂
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00161491
CAS nummer: 20666-12-0