L(-)-Malic acid disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 176 EUR
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L(-)-Malic acid disodium salt
L(-)-Malic acid disodium salt
Formule: C₄H₄Na₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 138-09-0