DL-Methionine sulphoxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
BIB6099-10G BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA 110 EUR
APOSBIB6099-10G APOSBIB6099-5G
DL-Methionine sulphoxide
DL-Methionine sulphoxide
Formule: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165.21 g/mol
Smeltpunt: 240 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002620
CAS nummer: 62697-73-8