4-Methyl-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 164 EUR
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00055987
CAS nummer: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2