5-Methyl-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 263 EUR
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 280…282 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005652
CAS nummer: 951-55-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable