4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl sulphate, 4-Methylumbelliferyl sulphate potassium
BIB6119-1G BIB6119-5G
APOSBIB6119-1GEA 80.4 EUR
APOSBIB6119-1G APOSBIB6119-5G
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
4-Methylumbelliferyl sulphate potassium salt
Formule: C₁₀H₇KO₆S
MW: 294.318 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00016970
CAS nummer: 15220-11-8