Miltefosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hexadecyl 2-(Trimethylammonio)ethyl phosphate, Phosphoric acid hexadecyl 2-(trimethylammonio)ethyl ester, Fos-Choline™ 16, HePC, N-Hexadecylphosphocholine, Hexadecyl Phosphorylcholine
BIB6120-1G BIB6120-2.5G BIB6120-250MG
APOSBIB6120-1GEA 139 EUR
APOSBIB6120-1G APOSBIB6120-2.5G APOSBIB6120-250MG
Miltefosine
Miltefosine
Formule: C₂₁H₄₆NO₄P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133396
CAS nummer: 58066-85-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III