DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6213-500MG BIB6213-1G BIB6213-5G
APOSBIB6213-500MGEA 43.8 EUR
APOSBIB6213-500MG APOSBIB6213-1G APOSBIB6213-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 95+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formule: C₆H₁₂O₆
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00070528
CAS nummer: 23147-59-3