Polygalacturonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 1160 EUR
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131972
CAS nummer: 25990-10-7