1,4-Diaminobutane free base
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 325 EUR
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutane free base
1,4-Diaminobutane
Formule: C₄H₁₂N₂
Smeltpunt: 25…28 °C
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008235
CAS nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II