8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: APTS
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 1160 EUR
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formule: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
MW: 523.40 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674494
CAS nummer: 196504-57-1