8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6286-10G BIB6286-1G BIB6286-5G
APOSBIB6286-10GEA 1170 EUR
APOSBIB6286-10G APOSBIB6286-1G APOSBIB6286-5G
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formule: C₁₈H₉Na₃O₁₁S₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 115787-83-2