5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
BIB6287-100MG BIB6287-1G BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA 73 EUR
APOSBIB6287-100MG APOSBIB6287-1G APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269769
CAS nummer: 91809-66-4