6-TAMRA
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
BIB6288-250MG BIB6288-50MG BIB6288-100MG
APOSBIB6288-250MGEA 256 EUR
APOSBIB6288-250MG APOSBIB6288-50MG APOSBIB6288-100MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01073638
CAS nummer: 91809-67-5