Fmoc-D-isoleucine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 308 EUR
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Smeltpunt: 143…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080291
CAS nummer: 143688-83-9