L-4-Benzoylphenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIBA1027-1G BIBA1027-5G BIBA1027-10G
APOSBIBA1027-1GEA 139 EUR
APOSBIBA1027-1G APOSBIBA1027-5G APOSBIBA1027-10G
L-4-Benzoylphenylalanine
L-4-Benzoylphenylalanine
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
Smeltpunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238102
CAS nummer: 104504-45-2