Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-AEEA.DCHA, Dicyclohexylamine 2,2-dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oate
BIBP1014-1G BIBP1014-5G
APOSBIBP1014-1GEA 131 EUR
APOSBIBP1014-1G APOSBIBP1014-5G
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA
Formule: C₂₃H₄₄N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796877
CAS nummer: 560088-79-1