tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 120 EUR
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formule: C₉H₂₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796900
CAS nummer: 1001020-32-1