N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 131 EUR
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832511
CAS nummer: 118119-32-7