trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, Mal-AMCHC, trans-4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 83.3 EUR
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11519178
CAS nummer: 69907-67-1