N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIBP1071-1G BIBP1071-100MG BIBP1071-250MG
APOSBIBP1071-1GEA 701 EUR
APOSBIBP1071-1G APOSBIBP1071-100MG APOSBIBP1071-250MG
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Formule: C₁₁H₄F₄N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00467437
CAS nummer: 126695-58-7