Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G
APOSBIBP1076-500MGEA 67.2 EUR
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01076133
CAS nummer: 123106-21-8