Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Orn(N3)
BIBP1083-250MG BIBP1083-1G BIBP1083-5G
APOSBIBP1083-250MGEA 131 EUR
APOSBIBP1083-250MG APOSBIBP1083-1G APOSBIBP1083-5G
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fmoc-δ-azido-Nva-OH
Formule: C₂₀H₂₀N₄O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1097192-04-5