Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Z-AEEAc-OH·DCHA
BIBP1097-1G BIBP1097-5G
APOSBIBP1097-1GEA 131 EUR
APOSBIBP1097-1G APOSBIBP1097-5G
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate
Formule: C₂₆H₄₂N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264375
CAS nummer: 560088-84-8