Bafilomycin B1
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIBR1013-1MG BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA 238 EUR
APOSBIBR1013-1MG APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Formule: C₄₄H₆₅NO₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00242671
CAS nummer: 88899-56-3