Enniatin B1
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIBR1041-1MG BIBR1041-5MG
APOSBIBR1041-1MGEA 351 EUR
APOSBIBR1041-1MG APOSBIBR1041-5MG
Enniatin B1
Enniatin B1
Formule: C₃₄H₅₉N₃O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 19914-20-6