Oosporein
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIBR1071-1MG BIBR1071-5MG
APOSBIBR1071-1MGEA 243 EUR
APOSBIBR1071-1MG APOSBIBR1071-5MG
Oosporein
Oosporein
Formule: C₁₄H₁₀O₈
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01570989
CAS nummer: 475-54-7