Cefazolin sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 52.6 EUR
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Formule: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00056883
CAS nummer: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4