Cefotetan disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 205 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formule: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Smeltpunt: 173…178 °C
Dichtheid: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00941449
CAS nummer: 74356-00-6