Cefsulodin sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
BIC0112-1G BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA 176 EUR
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Formule: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Smeltpunt: 175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07793338
CAS nummer: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4