Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIC0114-100G BIC0114-500G
APOSBIC0114-100GEA 49.7 EUR
APOSBIC0114-100G APOSBIC0114-500G
Tetradecyltrimethylammonium bromide BP
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Smeltpunt: 245…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011770
CAS nummer: 1119-97-7
UN: 3263
ADR: 8,II