(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate) ≥99.0%, Ultrapure
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
BIC0121-1G BIC0121-5G
APOSBIC0121-1GEA 43.8 EUR
APOSBIC0121-1G APOSBIC0121-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate) ≥99.0%, Ultrapure
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
A non denaturing zwitterionic detergent similar to CHAPS(BIMB1085) with increased solubility.
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 82473-24-3