Carbamazepine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 101 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Smeltpunt: 191…192 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005073
CAS nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7