1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC0279-25G BIC0279-5G BIC0279-100G
APOSBIC0279-25GEA 55.5 EUR
APOSBIC0279-25G APOSBIC0279-5G APOSBIC0279-100G
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₀ClN₃O
Smeltpunt: 165…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059898
CAS nummer: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III