Choline chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.3 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Choline chloride
Choline chloride
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Smeltpunt: 302…305 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011721
CAS nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226