Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC0607-1G BIC0607-5G BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA 45.4 EUR
APOSBIC0607-1G APOSBIC0607-5G APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Folinic acid calcium salt
Formule: C₂₀H₂₁CaN₇O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006704
CAS nummer: 1492-18-8