L(+)-Cysteine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 22 EUR
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cysteine
L-Cysteine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Kookpunt: 254
Smeltpunt: 240 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064306
CAS nummer: 52-90-4
Merck Index: 13,02810