Cytosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC0713-100G BIC0713-25G BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-100GEA 24.6 EUR
APOSBIC0713-100G APOSBIC0713-25G APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Cytosine
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006034
CAS nummer: 71-30-7
EINECS: 200-749-5