Cytochalasin B
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIC1014-10MG BIC1014-5MG BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA 388 EUR
APOSBIC1014-10MG APOSBIC1014-5MG APOSBIC1014-1MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
Smeltpunt: 215…223 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00077704
CAS nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II