Cytochalasin D
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-dione 21(R)-acetate
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 220 EUR
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
MW: 507.63 g/mol
Smeltpunt: 260…267 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00077706
CAS nummer: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1 II