Cefoperazone sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cefoneg, Cefosint
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 271 EUR
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formule: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07793331
CAS nummer: 62893-20-3