2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 76 EUR
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formule: C₇H₇O₆P
MW: 218.10 g/mol
Smeltpunt: 162 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00042645
CAS nummer: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5